Learn More
Buerkle™ Gewindeadapter LaboPlastBuerkle™ 3/4 Zoll.
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Gewindegröße:
3/4 Zoll Unverlierbare Kappe
3/4 Zoll Zulauf, konisch R 3/4 Zoll Ablauf
3/4 in. Zufluss, 2 in. Mauser Abfluss
3/4 in. einströmend, 2 in. Tri-Sure™ ausströmend
Feingewinde 2 Zoll außen; 3/4 Zoll innen
Hunersdorff außen; 3/4 Zoll innen
Kautex extern; 3/4 Zoll intern
Zylindrisch G 3/4 Zoll außen; 3/4 Zoll innen
Farbe:
Blau
Grau
Grün
Grün/weiß
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Alle Adapter haben ein Standard-Außengewinde von R 3/4 Zoll.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Gewindeadapter 0,75 in., konisch R 0,75 in. |
| Material | Polypropylen |
| Gewindegröße | 3/4 Zoll Zulauf, konisch R 3/4 Zoll Ablauf |
| Farbe | Grün |
| Produkttyp | Gewindeadapter |