Learn More
Kohle-Teerlösung, enthält 81.0-86.0 % Alkohol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450600
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11450600
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043671.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 8007-45-2
Coal tar is used for constructing roads, electricity generation and coking. It has been used as topical medical treatment for psoriasis and dandruff and is formulated as a soap or ointment. It is also used for other types of rashes (such as eczema, atopic dermatitis, chronic exudative dermatitis). Coal tar has mild antiseptic and anti-inflammatory effects, and relieves itching. It is also absorbed into the skin cells and is thought to inhibit DNA replication in these cells. This slows down cell division and stops the cells from multiplying excessively. In turn, this reduces the thickening and scaling of the skin and clears up psoriasis plaques. It also finds its application in surface coatings and sealants. Also used as a fuel in open hearth furnaces in the steel industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8007-45-2
MDL-Nummer MFCD00146482
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coal tar solution
Farbe Braun
Flammpunkt 13°C (55°F)
Geruch Alkoholähnlich
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Enthält 81,0 bis 86,0 % Alkohol
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Coal tar solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol, Coal tar
Für die Herstellung und den Laborgebrauch. Nicht für Getränke geeignet