Learn More
Solution de goudron de houille, contient 81,0-86,0 % d’alcool, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345897
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11345897
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043671.K4
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 8007-45-2
Coal tar is used for constructing roads, electricity generation and coking. It has been used as topical medical treatment for psoriasis and dandruff and is formulated as a soap or ointment. It is also used for other types of rashes (such as eczema, atopic dermatitis, chronic exudative dermatitis). Coal tar has mild antiseptic and anti-inflammatory effects, and relieves itching. It is also absorbed into the skin cells and is thought to inhibit DNA replication in these cells. This slows down cell division and stops the cells from multiplying excessively. In turn, this reduces the thickening and scaling of the skin and clears up psoriasis plaques. It also finds its application in surface coatings and sealants. Also used as a fuel in open hearth furnaces in the steel industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8007-45-2
Numéro MDL MFCD00146482
Spécification
Nom chimique ou matériau Coal tar solution
Couleur Marron
Point d’éclair 13°C (55°F)
Odeur Alcohol-like
Quantité 2.5 L
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contains 81.0 to 86.0% alcohol
Forme physique Liquide
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis