Learn More
ratiolab™ Coagulometer Test Tubes
Artikelnummer. 10670904
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
Länge (metrisch):
55 mm
100 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
10670904 12 mm 55 mm 1000 Stück
10513805 16 mm 100 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10670904 Lieferant ratiolab™ Lieferanten-Nr. 3514030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Test tubes for use in coagulation.
  • Centrifugation speed: 2000 rpm
  • Maximum time: 30 min.
  • For laboratory use
Spezifikation
Ausführungsart Round Bottom
Länge (metrisch) 55 mm
Material Polystyrene
Verpackung Bag
Menge 1000 Tubes/Pk.
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Produkttyp Coagulometer Tube