Learn More
ratiolab™ Coagulometer Test Tubes
Beschreibung
- Centrifugation speed: 2000 rpm
- Maximum time: 30 min.
- For laboratory use
Spezifikation
Spezifikation
| Ausführungsart | Round Bottom |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Polystyrene |
| Verpackung | Bag |
| Menge | 1000 Tubes/Pk. |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Produkttyp | Coagulometer Tube |