Learn More
ratiolab™ Coagulometer Test Tubes
Artikelnummer. 10513805
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
Länge (metrisch):
55 mm
100 mm
Conditionnement:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
10513805 16 mm 100 mm 1000 Stück
10670904 12 mm 55 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10513805 Fournisseur ratiolab™ Code fournisseur 3714010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Test tubes for use in coagulation.
  • Centrifugation speed: 2000 rpm
  • Maximum time: 30 min.
  • For laboratory use
Spécification
Ausführungsart Round Bottom
Länge (metrisch) 100 mm
Material Polystyrene
Verpackung Bag
Menge 1000 Tubes/Pk.
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Produkttyp Coagulometer Tube
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.