Learn More
Greiner Bio-One Koagulationsröhrchen mit Natriumcitrat-Lösung
Artikelnummer. p-2770745
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,8 mL
Verschlussfarbe:
Blau mit weißem Ring
Packungsgröße:
1200 Stück
Artikelnummer. 13078692
Marke: Greiner Bio-One 454322
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für routinemäßige Hämostase-Tests
  • 13 × 75 mm-Röhrchen mit gepufferter Trinatriumcitratlösung
  • 3.2 % (0.109 mol/l) Konzentration
  • Das Mischungsverhältnis ist ein Teil Citrat zu neun Teilen Blut, wenn das Röhrchen entsprechend der Markierung auf dem Etikett gefüllt wird
  • Glasklar mit gleicher oder besserer Leistung
  • Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
  • 18 Monate ab Herstellungsdatum haltbar
  • Der blaue nicht schraubbare Sicherheitsverschluss kann mit einem sanften Ziehen entfernt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Natriumcitrat-Blutentnahmeröhrchen
Zusatzstoff 3,2%ige Citrat-Lösung
Material PET
Kapazität (metrisch) 1,8 mL
Verschlussfarbe Blau mit weißem Ring
Röhrchengröße 13 x 75 mm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blood tube Vacuette 3.2% buffered citrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Citric Acid Monohydrate