Learn More
Greiner Bio-One Koagulationsröhrchen mit Natriumcitrat-Lösung
Artikelnummer. 13078692
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,8 mL
Verschlussfarbe:
Blau mit weißem Ring
Packungsgröße:
1200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe unitSize
13078692 1,8 mL Blau mit weißem Ring 1200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13078692 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 454322
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Für routinemäßige Hämostase-Tests
  • 13 x 75 mm Röhrchen gefüllt mit gepufferter Trinatriumcitratlösung
  • 3,2 % (0,109 mol/L) Konzentration
  • Das Mischungsverhältnis ist ein Teil Citrat zu neun Teilen Blut, wenn das Röhrchen entsprechend der Markierung auf dem Etikett gefüllt wird
  • Glasklar mit gleicher oder besserer Leistung
  • Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
  • 18 Monate Haltbarkeit ab Herstellungsdatum
  • Der blaue nicht schraubbare Sicherheitsverschluss kann mit einem sanften Ziehen entfernt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Natriumcitrat-Blutentnahmeröhrchen
Zusatzstoff 3,2%ige Citrat-Lösung
Material PET
Kapazität (metrisch) 1,8 mL
Verschlussfarbe Blau mit weißem Ring
Röhrchengröße 13 x 75 mm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Blood tube Vacuette 3.2% buffered citrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric Acid Monohydrate