missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Coagulation Factor X Antibody (SR2185), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21841-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Coagulation Factor X Monoclonal antibody specifically detects Coagulation Factor X in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Spezifikation
| Coagulation Factor X | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 2159 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| SR2185 | |
| Western Blot 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry 1:1000-1:500 | |
| coagulation factor X, EC 3.4.21, EC 3.4.21.6, factor Xa, FX, FXA, prothrombinase, Stuart factor, Stuart-Prower factor | |
| A synthesized peptide derived from human Coagulation Factor X (Uniprot #: P00742) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur