Learn More
Invitrogen™ CoA Synthase Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3095), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
199.00 CHF - 540.00 CHF
Spezifikation
Antigen CoA Synthase
Klon 23GB3095
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30087686
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA553316
100 μL
540.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30089930
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA553317
20 μL
199.00 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
CoA Synthase Recombinant Monoclonal antibody specifically detects CoA Synthase in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
CoA Synthase
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
Q13057
80347
IgG
Affinity chromatography
Antibody
23GB3095
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
1300003G02Rik; bifunctional coenzyme A synthase; bifunctional phosphopantetheine adenylyl transferase/dephospho CoA kinase; CoA synthase; Coasy; Coenzyme A synthase; Dephospho-CoA kinase; Dephospho-CoA pyrophosphorylase; Dephosphocoenzyme A kinase; DPCK; DPCOAK; NBIA6; NBP; nucleotide binding protein; Pantetheine-phosphate adenylyltransferase; Phosphopantetheine adenylyltransferase; phosphopantetheine adenylyltransferase / dephosphocoenzyme A kinase; POV-2; PPAT; PSEC0106; Ukr1
A synthesized peptide derived from COASY (530-564AA).
Primary
-20°C
COASY