Learn More
Thermo Scientific™ CO2-resistenter Schüttler
Zuverlässiger Betrieb rund um die Uhr, bei dem Sie in Ihrer Arbeitsumgebung Zellen optimal erhalten und entwickeln können.
Marke:  Thermo Scientific™ 88881102
4156.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21910" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 17.23500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15341105
  • 4375.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ CO2-resistente Schüttler ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr, bei dem Sie in Ihrer Arbeitsumgebung Zellen optimal erhalten und entwickeln können.
  • Durch orbitales Schütteln durch Magnetkraft ist der Austausch von Bändern überflüssig 
  • Kleine Standfläche, ideal geeignet für die Verwendung in einem CO2-Inkubator 
  • Speziell behandelte mechanische Bauteile bewahren bis zu 20 % CO2 und 95 % RH 
  • Bequemer, externer Steuerkasten mit LED-Anzeige ermöglicht problemlose Anpassungen, ohne die Tür der Kammer öffnen zu müssen 
  • Minimale Wärmeableitung gewährleistet, dass die Bedingungen innerhalb der CO2 -Kammer nicht beeinflusst werden 
  • Konstruktion aus Edelstahl zum Schutz vor korrosiven CO2 -Begasungsbedingungen 
  • Große Auswahl an Zubehör, das für die meisten Anwendungen geeignet ist 
  • CO2-resistente Schüttler können für maximalen Wert außerhalb des CO2 -Inkubators verwendet werden
  • Externer Steuerkasten für einfache Anwendung, ohne die Proben zu stören
Große Auswahl an Zubehör, das für die meisten Anwendungen geeignet ist:
  • Eine breite Auswahl an Gefäßklammern ist erhältlich 
  • Voreingestellte und einstellbare Röhrengestelle sind erhältlich
  • Halter für 96-Well-Mikroplatten
  • Gummi- und Klebematten 
  • Gefäßklammer-Starterkit für Anwenderfreundlichkeit und Flexibilität
Anwendungen:
  • Säugetierzellkultur
  • Bakteriensuspensionen
  • Färben und Entfärben
  • Waschschritte
  • Hybridisierung
  • Löslichkeitsstudien
  • Extraktionsschritte
Garantie:
  • Standardmäßige zweijährige eingeschränkte Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Spezifikation
Spezifikation
1,9 cm (0,75 in.)
1 U/min
100/240 V, 50/60 Hz
4 bis 60 °C
13 lb.
EU-, UK-, CN-Stecker
50/60 Hz
29 lb.
CO2-beständig
CO2-resistenter Schüttler
Schüttler, Steuergerät, Stecker
6 kg
30 bis 300 U/min, ±1 U/min
100/240 V
CO2-resistenter Schüttler
RoHS, WEEE, cCSAus, CE-Zeichen
39,2 bis 140 °F
11,8 x 14,2 x 3,8 in., (300 x 360 x 96 mm)
13 kg
CO2-resistenter Schüttler
LED, Drehzahl und Zeit
0 bis 99 h 59 min oder Dauerbetrieb
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen