Learn More
Thermo Scientific™ CO2-resistenter Schüttler
Zuverlässiger Betrieb rund um die Uhr, bei dem Sie in Ihrer Arbeitsumgebung Zellen optimal erhalten und entwickeln können.
4137.50 CHF - 4375.00 CHF
Spezifikation
Orbit | 1,9 cm (0,75 in.) |
---|---|
Tragkraft (metrisch) | 6 kg |
Drehzahlbereich | 30 bis 300 U/min, ±1 U/min |
Elektrische Anforderungen | 100/240 V, 50/60 Hz |
Spannung | 100/240 V |
Produktcode | Marke | Enthält | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15351105
|
Thermo Scientific™
88881104 |
CO2-beständiger Schüttler mit Universalplattform und Kolbenklemmen-Starterkit | EU-, UK-, CN-Stecker |
4137.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15341105
|
Thermo Scientific™
88881102 |
Schüttler, Steuergerät, Stecker | EU-, UK-, CN-Stecker |
4375.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ CO2-resistente Schüttler ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr, bei dem Sie in Ihrer Arbeitsumgebung Zellen optimal erhalten und entwickeln können.
- Orbitalschüttelbewegungen durch Magnetkraft macht den Austausch von Riemen überflüssig
- Geringe Stellfläche, ideal zur Nutzung in CO2-Inkubatoren
- Speziell behandelte mechanische Komponenten bieten Schutz bei bis zu 20 % CO2 und 95 % Luftfeuchtigkeit
- Anwenderfreundliche externe Kontrollbox mit LED-Display zum einfachen Vornehmen von Einstellungen ohne Öffnen der Kammertür
- Die minimale Wärmeabgabe stellt sicher, dass die Bedingungen innerhalb der CO2-Kammer nicht beeinträchtigt werden
- Konstruktion aus Edelstahl zum Schutz gegen korrosive CO2-Gasentwicklungen
- Die umfangreiche Auswahl an Zubehör passt für fast alle Anwendungen Der
- CO2-resistente Schüttler erbringt seine volle Leistungsfähigkeit während der Nutzung außerhalb des CO2-Inkubators
- Externe Kontrollbox zur anwenderfreundlichen Nutzung ohne Beeinträchtigung Ihrer Proben
Die umfangreiche Auswahl an verfügbarem Zubehör passt für fast alle Anwendungen:
- Verschiedenste Kolbenklammern erhältlich
- Feste und verstellbare Röhrchengestelle erhältlich
- 96-Well-Mikrotiterplattenhalter
- Gummi- und Haftabdeckungen
- Kolbenklammern-Starterkit für einfache Verwendung und höhere Flexibilität
Anwendungen:
- Säugetier-Zellkulturen
- Bakteriensuspensionen
- Färben und Entfärben
- Waschverfahren
- Hybridisierung
- Löslichkeitsuntersuchungen
- Extraktionsverfahren
- 2-jährige Thermo Fisher Scientific standardmäßige eingeschränkte Garantie. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder von Ihrem Handelsvertreter.
Spezifikation
1,9 cm (0,75 in.) | |
30 bis 300 U/min, ±1 U/min | |
100/240 V | |
13 lb. | |
50/60 Hz | |
29 lb. | |
CO2-resistenter Schüttler | |
0 bis 99 h 59 min oder Dauerbetrieb |
6 kg | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
4 bis 60 °C | |
RoHS, WEEE, cCSAus, CE-Zeichen | |
11,8 x 14,2 x 3,8 in., (300 x 360 x 96 mm) | |
13 kg | |
LED, Drehzahl und Zeit |