Learn More
Aalborg™ MASSENDURCHFLUSSREGLER CO2 0-10ML 0-10ML
Artikelnummer. 11703479
Click to view available options
Typ:
Massendurchflussmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11703479
Marke: Aalborg™ GFC17AVAL6C0/3CA01SS
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Typ Massendurchflussmesser
Genauigkeit ± 5 %
Zertifizierung/Konformität Werkskalibrierschein
Flussratenbereich 0 bis 10 ml/min.
Kennwerte der Stromversorgung Max. 12 V bis 200 mA
Temperatur (metrisch) 5°bis 50 °C