Learn More
Thermo Scientific™ CO2-Absorber + steriler Filter, 0.2 μm
Verlängern Sie die Lebensdauer der Wassersystemkartusche, indem Sie mit der Kombination aus Thermo Scientific™ CO2-Absorber und Endfilter verhindern, dass CO2 in den Wassertank gelangt.
Marke:  Thermo Scientific™ 06.5002
412.62 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11337071
  • 444.21 CHF / 1 Stück
Neue Deals für sauberes Wasser
Aktionscode 24139 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verlängern Sie die Lebensdauer der Wassersystemkartusche, indem Sie mit der Kombination aus Thermo Scientific™ CO2-Absorber und Endfilter verhindern, dass CO2 in den Wassertank gelangt.
Zur Verwendung mit den folgenden Thermo Scientific™ Barnstead™ Wasseraufbereitungssystemen:
  • LabTower™ EDI
  • Pacific™ RO
  • Pacific™ TII
  • Smart2Pure™ (nur System 12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CO2-Absorber und 0.2 µm-Endfilter
LabTower EDI, Pacific TII, Smart2Pure, Pacific RO
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
  • Mehrere Hersteller
    Für eine Reihe beliebter Produkte, darunter Chemikalien, Laborbedarf, Geräte, Verbrauchsmaterialien, biowissenschaftliche Produkte und Sicherheitsprodukte, werden hohe Rabatte gewährt.
    Aktionscode: 24157
    Gültig bis zum2025-08-31
    Top-Angebot
    *Diese Aktion gilt nur für Kunden in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und den Niederlanden (außer Nordirland). Das Angebot gilt nur für qualifizierte Bestellungen, die bei Thermo Fisher Scientific zwischen dem 01.07.2025 und dem 31.08.2025, 23:59 Uhr MESZ, eingehen, oder bis der Vorrat an Promo-Produkten aufgebraucht ist, je nachdem, was zuerst eintritt. Um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können, müssen Kunden den oben angegebenen Aktionscode (24157) angeben. Dieser muss zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben werden, um den Rabatt zu erhalten. Der Aktionscode kann mehr als einmal verwendet werden. Eine Liste der in Frage kommenden Produkte finden Sie auf dieser Seite. Das Angebot gilt nur für qualifizierte Produkte. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Rabatten oder Werbeaktionen kombiniert werden. Das Angebot ist ungültig, wenn es durch Bundes-, Landes-, Provinz- oder lokale Gesetze oder Vorschriften oder durch die Richtlinien einer Behörde/Institution verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es können weitere Einschränkungen gelten. MBD (Oxoid)-Produkte sind in Irland und außerhalb der europäischen Länder nicht erhältlich.
    Terms & Conditions Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sichern Sie sich jetzt bis zu 60% Rabatt auf die wichtigsten Produkte von Clean Water Research
    Aktionscode: 24139
    Gültig bis zum2025-08-21
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CO2-Absorber + steriler Filter, 0.2 μm > CO2-Absorber + steriler Filter, 0,2 μm