missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CNTFR Antibody (MM0190-10L29), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-12196AF750
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CNTFR Monoclonal specifically detects CNTFR in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| CNTFR | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| CNTFR | |
| Human recombinant CNTFR | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2 |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MM0190-10L29 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| ciliary neurotrophic factor receptor, ciliary neurotrophic factor receptor alpha, ciliary neurotrophic factor receptor subunit alpha, CNTF receptor subunit alpha, CNTFR alpha, CNTFR-alpha, MGC1774 | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| 1271 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido