missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CNST Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-06530-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CNST Polyclonal antibody specifically detects CNST in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| CNST | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| C1orf71, consortin, connexin sorting protein, FLJ32001, MGC18089, PPP1R64, protein phosphatase 1, regulatory subunit 64 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CNST fragment. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH7.0 | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 163882 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur