missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ CNQX disodium salt
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-4783368
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18015032

Marke: Tocris Bioscience™ 1045/1

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potent non-NMDA iGluR antagonist; more water soluble form of CNQX (Cat. No. 0190)

More water soluble disodium salt of the AMPA/kainate antagonist CNQX (Cat. No. 0190).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 479347-85-8
Summenformel C9H2N4Na2O4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material CNQX disodium salt
Menge 1 mg
Formelmasse 276.12
Reinheit >99%
Molekulargewicht 276.119
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt