missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CNOT4 Antibody (OTI3D11), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-71203AF350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CNOT4 Monoclonal specifically detects CNOT4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
Spezifikation
| CNOT4 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| CNOT4 | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 190-455 of human CNOT4 (NP_037448) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry | |
| OTI3D11 | |
| Western Blot, Flow Cytometry | |
| CCR4-associated factor 4, CCR4-NOT transcription complex, subunit 4, E3 ubiquitin-protein ligase CNOT4, EC 6.3.2.-, NOT4yeast) homolog | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| 4850 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur