Learn More
CNKSR3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen CNKSR3
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16892564
Unterlagen ansehen
Proteintech
14084-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16882564
Unterlagen ansehen
Proteintech
14084-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
CNKSR3 may be involved in transepithelial sodium transport. Regulates aldosterone-induced and ENaC-mediated sodium transport possibly through regulation of the ERK pathway.
Spezifikation
Spezifikation
CNKSR3
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q5SGD7, Q6P9H4, Q8BMA3
154043, 215748, 308113
CNKSR3 Fusion Protein Ag5213
Primary
-20°C
CNKSR3
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CNK homolog protein 3, CNK3, CNKSR family member 3, CNKSR3, Connector enhancer of KSR 3, MAGI1, Maguin like protein
CNKSR3
IgG
Antigen Affinity Chromatography