missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CMPK2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15325391
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15325391 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15325391 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. PA534461

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CMPK2 Polyclonal Antibody

CMPK2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CMPK2
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.02% sodium azide
Gen CMPK2
Gen-Zugriffsnummer Q3U5Q7, Q5EBM0
Gen-Alias 1200004E04Rik; Cmpk2; cytidine monophosphate (UMP-CMP) kinase 2, mitochondrial; cytidine/uridine monophosphate kinase 2; cytidylate kinase 2; mitochondrial UMP-CMP kinase; NDK; Nucleoside-diphosphate kinase; TDKI; thymidine monophosphate kinase 2; thymidylate kinase family LPS-inducible member; thymidylate kinase homologue; thymidylate kinase LPS-inducible member; TMPK2; Tyki; UMP/CMP kinase; UMP-CMP kinase 2, mitochondrial; UMP-CMPK2
Gensymbole CMPK2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A 19 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human CMPK2.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 129607, 22169, 314004
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Maintain refrigerated at 2°C to 8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.