Learn More
Tocris Bioscience™ CMPD101
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
CMPD101 is a potent and selective GRK2/3 inhibitor (IC50 values are 32 and 54 nM for GRK3 and GRK2, respectively). Exhibits selectivity for GRK2/3 over GRK1/5. Reduces DAMGO -induced desensitization and internalization of μ-opioid receptors.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[[[4-Methyl-5-(4-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]methyl]amino]-N-[[2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]benzamide |
| CAS | 865608-11-3 |
| Menge | 10 mg |
| Ziel | G Protein (Heterotrimeric) Inhibitors |
| Summenformel | C24H21F3N6O |
| Formelmasse | 466.46 |
| Reinheit | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ CMPD101 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur