Learn More
Tocris Bioscience™ CMPD101
Potent and selective GRK2/3 inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 5642/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CMPD101 is a potent and selective GRK2/3 inhibitor (IC50 values are 32 and 54 nM for GRK3 and GRK2, respectively). Exhibits selectivity for GRK2/3 over GRK1/5. Reduces DAMGO -induced desensitization and internalization of μ-opioid receptors.Spezifikation
| 3-[[[4-Methyl-5-(4-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]methyl]amino]-N-[[2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]benzamide | |
| 865608-11-3 | |
| 10 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.