Learn More
Skytec™ CMBH-Overall
Beschreibung
- Ringreißverschluss für einfaches An- und Ausziehen mit Handschuhen
- Doppelter, sturmseitiger Druckknopfverschluss für erhöhten Schutz
- Helmkompatible Kapuze
- Raglanärmel für mehr Bewegungsfreiheit
- Das Kleidungsstück kann wiederverwendet werden, sofern es nicht verschmutzt oder beschädigt ist.
- Genähte und hochfrequenzgeschweißte Nähte
- Getestet bis ASTM F903
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Hood Type | Beiliegend |
| Material | PVC |
| Größe | L |
| Knöchelform | lose verpackt |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Stulpenform | Standard |
| Produkttyp | Chemische Schutzkleidung |
| Saumtyp | Verschweißt |