Learn More
Mix flüchtiger Stoffe A, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Beschreibung
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| 1,1,2,2-Tetrachlorethan | 79-34-5 | 200μg/ml |
| 1,1,2-Trichlorethan | 79-00-5 | 200μg/ml |
| 1,1-Dichlorethan | 75-34-3 | 200μg/ml |
| 1,1-Dichlorethen | 75-35-4 | 200μg/ml |
| 1,2-Dichlorethan | 107-06-2 | 200μg/ml |
| 1,2-Dichlorpropan | 78-87-5 | 200μg/ml |
| Bromoform | 75-25-2 | 200μg/ml |
| Kohlenstofftetrachlorid | 56-23-5 | 200μg/ml |
| Chlorbenzol | 108-90-7 | 200μg/ml |
| Chloroform | 67-66-3 | 200μg/ml |
| Dibromchlormethan | 124-48-1 | 200μg/ml |
| Methylenchlorid | 75-09-2 | 200μg/ml |
| Tetrachlorethen | 127-18-4 | 200μg/ml |
| trans-1,2-Dichlorethen | 156-60-5 | 200μg/ml |
| Trichlorethen | 79-01-6 | 200 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Volatile Analyte Mix A |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
| Verfahren | For US EPA Methods 502.1, 502.2, 524, 624, 8260, CLP |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Bromoform; Carbon tetrachloride; Chlorobenzene; Chloroform; Dibromochloromethane; 1,1-Dichloroethane; 1,2-Dichloroethane; 1 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
| Element | Bromoform, Carbon Tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroform, Dibromochloromethane, 1,1-Dichloroethane, 1,2-Dichloroethane |
| Solvent or Matrix | Methanol-P and T |
| Menge | 1 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Volatile Analyte Mix A
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch