Learn More
Clozapine, 97%, Thermo Scientific™
Potent, selective muscarinic antagonist
98.65 CHF - 293.69 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 5786-21-0
Summenformel C18H19ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 326.828
MDL-Nummer MFCD00153785
InChI-Schlüssel ZUXABONWMNSFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym clozapine, leponex, clozapin, clozaril, fazaclo, clorazil, iprox, clozapinum, asaleptin, clozapina
PubChem CID 2818
IUPAC-Name 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=C3C=CC=CC3=NC4=C(N2)C=C(C=C4)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15494159
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61583.MB
25mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
109.43 CHF
98.65 CHF / 25 Milligramm
Sparen 10.78 CHF
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
15404169
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61583.MC
100mg
293.69 CHF
100 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
5786-21-0
326.828
ZUXABONWMNSFBN-UHFFFAOYSA-N
2818
CN1CCN(CC1)C2=C3C=CC=CC3=NC4=C(N2)C=C(C=C4)Cl
C18H19ClN4
MFCD00153785
clozapine, leponex, clozapin, clozaril, fazaclo, clorazil, iprox, clozapinum, asaleptin, clozapina
3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine
Spezifikation
Clozapine
C18H19ClN4
UN2811
clozapine, leponex, clozapin, clozaril, fazaclo, clorazil, iprox, clozapinum, asaleptin, clozapina
CN1CCN(CC1)C2=C3C=CC=CC3=NC4=C(N2)C=C(C=C4)Cl
326.828
326.83
5786-21-0
MFCD00153785
14,2423
ZUXABONWMNSFBN-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine
2818
≥98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H361-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H335-H341-H361
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 227-313-7
missing translation for 'rtecsNumber' : HP1750000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.