Learn More
Clozapin 1,0 mg/ml in Acetonitril, LoGiCal
Artikelnummer. 30457979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457979 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457979 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0480.0011
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Clozapin 1,0 mg/ml in Acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clozapine
CAS 5786-21-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Clozapine
Versandbedingung Eispackung (-20 °C)
Summenformel C18 H19 Cl N4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 5 H-Dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin
InChI-Formel InChI=1 S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20 H,8-11H2,1H3
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
IUPAC-Name 3-Chlor-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepin
Solvent or Matrix Acetonitril
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 326.82
Menge 1 mL
Formelmasse 326,1298 g/mol