Learn More
Cloxiquin, LoGiCal
Product Code. 30458693
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Unit Size:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30458693 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30458693 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR0391.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Cloxiquine
CAS 130-16-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cloxiquine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H6 Cl N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Cloxiquine, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline, 5-Chloro-8-oxyquinoline, 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinoline-8-ol, 5-Chlorooxine, 8-Hydroxy-5-chloroquinoline, Cloxyquin, Dermofongin, Dermofungin, NSC 35083, NSC 53182, NSC 74943, Clioquinol Imp. A (EP), Clioquinol Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Oc1ccc(Cl)c2cccnc12
IUPAC-Name 5-Chlorchinolin-8-ol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 179.6
Menge 10 mg
Formelmasse 179,0138 g/mol