Learn More
Cloxacillin-Natriumsalz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11472072 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11472072
Marke: MP Biomedicals 0215070225
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hemmt die letzte Phase der bakteriellen Zellwandsynthese durch Bindung an bestimmte Penicillin-bindende Proteine (PBPs). Cloxacillin-Natriumsalz, MP Biomedicals, ist ein halbsynthetisches, β-Lactamase-resistentes Antibiotikum zur Behandlung von Infektionen. Es ist ein Chlor
Cloxacillin bindet an bestimmte Penicillin-bindende Proteine (PBPs), was zur Zelllyse führt. Die Zelllyse wird durch autolytische Enzyme der bakteriellen Zellwand vermittelt. Es kann Autolysin-Inhibitoren stören. Cloxacillin hat viele antibiotische Anwendungen:
  • Zur Behandlung von Infektionen, die durch Penicillin G-resistente Staphylokokken verursacht werden
  • In Studien zur Verwendung als topisches Antibiotikum bei Brand- und Kompressionsverletzungen
  • Als AmpC β-Lactamase-Inhibitor in Kombination mit β-Lactam-Antibiotika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Physikalische Form Pulver
CAS 7081-44-9
pH 6.0 bis 7.5 (Literatur)
Menge 25 g
Summenformel C19H19ClN3NaO6S
Synonym 5-Methyl-3-(o-chlorophenyl)-4-isoxazolyl] Pencillin, Cloxacillinnatrium
Löslichkeitsinformationen Frei löslich in Wasser (200 mg +4 ml, klare, farblose bis schwach gelbe Lösung) und Methanol; löslich in Alkohol, Ethylengycol, Ethyl und Pyridin.
InChI-Schlüssel KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)[O-].O.[Na+]
IUPAC-Name Natrium;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-Carbonsäure;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 475.876
PubChem CID 23675743
ChEBI CHEBI:34978
Formelmasse 457.86
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cloxacillin Sodium Salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cloxacillin Sodium Salt