Learn More
Cloxacillin-Natrium-Monohydrat, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cloxacillin Sodium Monohydrate |
| CAS | 7081-44-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Cloxacillin Sodium Monohydrate |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C19 H17 Cl N3 O5 S . Na . H2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[3-(o-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate, [2S-(2α,5α,6β)]-, 3-(o-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl penicillin sodium salt monohydrate, Cloxacillin sodium hydrate, Sodium 6-[3-(o-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate hydrate, Sodium cloxacillin monohydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H18ClN3O5S.Na.H2O/c1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;;/h4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1 |
| SMILES | O.[Na+].Cc1onc(c2ccccc2Cl)c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Natrium;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-Carbonsäure;hydrat |
| Mehr anzeigen |