Learn More
Cloxacillin-Natrium EP Verunreinigung D, Mikromol™
Artikelnummer. 30051015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051015 100 mg 100 Milligramm
30052460 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051015 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0682.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Cloxacillin-Natrium EP Verunreinigung D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 23598-72-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C11 H8 Cl N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Cloxacillin Sodium Imp. D (EP), Cloxacillin Imp. D (EP), Cloxacillin USP Related Compound D, Cloxacillin USP RC D, 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15)
SMILES Cc1onc(c2ccccc2Cl)c1C(=O)O
IUPAC-Name 3-(2-chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 237.64
Menge 100 mg
Formelmasse 237,0193 g/mol