Learn More
Trübungspunkt-Standard, Paragon Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Beschreibung
- Die für den Cloudpoint zertifizierten Referenzmaterialien dienen der Verifizierung von Laborgeräten, die für die Cloudpoint-Prüfung von Erdölprodukten und Derivaten gemäß IP 219 verwendet werden. Zu den alternativen Testmethoden gehören ASTM D2500 und ISO 3015.
- Zertifiziert gemäß ISO 17034 im Rahmen der UKAS-Akkreditierung durch eine methodenspezifische Laborvergleichsstudie.
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Lieferung mit MSDS.
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
- 12 Monate Haltbarkeit.
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diesel, UKAS ISO 17034 Certified (-7.7 °C) |
| Zertifizierung/Konformität | IP 219 |
| Menge | 250 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Certified Reference Material Cloud Point Standard,
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P330-Mund ausspülen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: diesel
Nennwerte angegeben