Learn More
Clotrimazol, 99,95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11426911 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11426911 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11426911 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219894480
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clotrimozole
CAS 23593-75-1
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.9995
Summenformel C22H17ClN2
Menge 100 g
Synonym clotrimazole, lotrimin, canesten, mycelex, mycosporin, empecid, clotrimazol, mykosporin, gyne lotrimin, chlotrimazole
InChI-Schlüssel VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
IUPAC-Name 1-[(2-chlorphenyl)-diphenylmethyl]imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 344.842
PubChem CID 2812
ChEBI CHEBI:3764
Formelmasse 344.8
Physikalische Form Kristallpulver