Learn More
Clotrimazol, TRC
Artikelnummer. 30134731
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134731 1 g 1 Gramm
30132657 100 mg 100 Milligramm
30005556 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134731 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC5874001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23593-75-1
Summenformel C22 H17 Cl N2
Molekulargewicht (g/mol) 344.84
Synonym Imidazole, 1-(o-chloro-α,α-diphenylbenzyl)- (8CI), 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole, 1-(o-Chlorophenyldiphenylmethyl)imidazole, 1-(o-Chlorotrityl)imidazole, Agisten, BAY 5097, BAY 5907, BAY-B 5097, Canesten, Canifug, Clotrimazol, Clotrimazole, Desamix F, Diphenyl(2-chlorophenyl)(1-imidazolyl)methane, Empecid, Femcare, Gyne-Lotrimin, Gyne-Lotrimin 7, Locasten, Lotrimin, Lotrimin AF Cream, Lotrimin AF Solution, Lotrimin Jock-Itch Cream, Lotrimin Jock-Itch Lotion, Monobaycuten, Mycelex, Mycelex 7, Mycelex G, Mycelex OTC, Mycelex Troche, Mycofug, Mycosporin, NSC 257473, Pedisafe, Plimycol, Rimazole, Tibatin, Trimysten, Veltrim
IUPAC-Name 1-[(2-chlorphenyl)-diphenylmethyl]imidazol
SMILES Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clotrimazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
Formelmasse 344.108
Reinheit (%) >95%