Learn More
Clotrimazole, Thermo Scientific™
Specific inhibitor of calcium-activated potassium channels
79.65 CHF - 312.40 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 23593-75-1 |
|---|---|
| Summenformel | C22H17ClN2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 344.842 |
| MDL-Nummer | MFCD00057220 |
| InChI-Schlüssel | VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole; 1-(o-Chlorotrityl)imidazole |
| PubChem CID | 2812 |
| ChEBI | CHEBI:3764 |
| IUPAC-Name | 1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4 |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15486049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63895.06 |
5g |
88.39 CHF 79.65 CHF / 5 Gramm Sparen 8.74 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15496049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63895.14 |
25g |
312.40 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 22-09-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsClotrimazole is an imidazole derivative and an antifungal compound and a CYP (cytochrome P450) inhibitor. Clotrimazole has been shown to block the intermediate-conductance, IK1 channels (Ca2+ activated K+ channels), in cells such as erythrocytes. In vitro studies of various yeast strains have demonstrated susceptibility to clotrimazole. Clotrimazole is an activator of MB67 and an inhibitor of CYP3A4 and CYP51A1.
Solubility
Soluble in chloroform, DMSO, DMF and alcohols
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
Chemische Identifikatoren
| 23593-75-1 | |
| 344.842 | |
| VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N | |
| 2812 | |
| 1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole |
| C22H17ClN2 | |
| MFCD00057220 | |
| 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole; 1-(o-Chlorotrityl)imidazole | |
| CHEBI:3764 | |
| C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4 |
Spezifikation
| Clotrimazole | |
| White | |
| MFCD00057220 | |
| 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole; 1-(o-Chlorotrityl)imidazole | |
| VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N | |
| 1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole | |
| 2812 | |
| 344.84 |
| 23593-75-1 | |
| C22H17ClN2 | |
| 14,2417 | |
| Soluble in chloroform, DMSO, DMF and alcohols | |
| C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4 | |
| 344.842 | |
| CHEBI:3764 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302-H315-H319
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 245-764-8
missing translation for 'rtecsNumber' : NI4377000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Clotrimazole
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Clotrimazole