Learn More
Clotrimazol EP Verunreinigung E, Mikromol™
Artikelnummer. 30052048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052048 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052048 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0015.060025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Clotrimazol EP Verunreinigung E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzophenone
CAS 3-8-5162
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Chlorobenzophenone
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H9 Cl O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (2-Chlorophenyl)phenylmethanone (2-Chlorobenzophenone), (2-Chlorophenyl)phenylmethanone, Clotrimazole Imp. E (EP), 2-Chlorobenzophenone, Ph Eur Clotrimazole Impurity E, GW 300465X, Clotrimazole Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
SMILES Clc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC-Name (2-Chlorphenyl)-Phenylmethanon
Molekulargewicht (g/mol) 216.66
Menge 25 mg
Formelmasse 216.0342 g/mol