Learn More
Clothianidin, Fluka™
Artikelnummer. 16272892 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 16272892
Marke: Honeywell-Fluka R1603100MG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
  • Nach ISO 9001 hergestellt
  • Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
  • Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
  • Technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clothianidin
Verpackung Glasflasche
CAS 210880-92-5
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 176.8°C
Synonym (E)-1-(2-Chloro-5-thiazolylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine
Industry Type Environmental Analysis
Molekulargewicht (g/mol) 249.68
Menge 100 mg
Güte Analysenstandard