Learn More
Shamrock™ Gewebeband
Artikelnummer. 11700474
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
6 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11700474 Weiß 6 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11700474 Lieferant Shamrock™ Lieferanten-Nr. SHLT10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00 CHF
    62.35 CHF / 6 Meter
    Sparen 60.65 CHF
    49% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Klebstofftyp Abnehmbar
Farbe Weiß
Format Rolle
Produkttyp Gewebeband
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz in Umgebungen mit hohen und niedrigen Temperaturen
Menge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) -180 °C bis +280 °C
Abmessungen (L x B) 6 m x 25 mm
Länge (metrisch) 6 m
Breite (metrisch) 25 mm