Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Click to view available options
Farbe:
Grün
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Die farbcodierten Reinigungstücher sind zertifiziert für den Lebensmittelkontakt und in 4 verschiedenen Farben erhältlich, damit Kreuzkontamination verhindert wird
- Die fortschrittliche Hydroknit™
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Tuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 9.055 in. |
| Länge (metrisch) | 36.3 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9.055 in |
| Breite (metrisch) | 23.4 cm |
| Material | Papier |
| Farbe | Grün |
| Verpackungsmenge | 10er-Packung |
| Sterilität | Unsteril |