Learn More
Thermo Scientific™ Verschlüsse mit vormontierten Septa für 13 mm Bördel/Schnappring-LoVials
Thermo Scientific™ National-Verschlüsse mit vormontierten Septen sind in der einfach anwendbaren Kim-Snap- oder der standardmäßigen Aluminium-Ausführung erhältlich, um Ihren Applikationsbedürfnissen entgegen zu kommen.
Marke:  Thermo Scientific™ C4015-4A
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11981533
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ National-Verschlüsse mit vormontierten Septen sind in der einfach anwendbaren Kim-Snap- oder der standardmäßigen Aluminium-Ausführung erhältlich, um Ihren Applikationsbedürfnissen entgegen zu kommen.
  • Kim-Snap™-Verschlüsse ermöglichen eine dichte Versiegelung ohne Crimper
  • National Scientific Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine sichere, auslaufsichere Abdichtung
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse C4015-4A
Silikon, Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon
13 mm