Learn More
Thermo Scientific™ Verschlüsse mit vormontierten Septa für 13 mm Bördel/Schnappring-LoVials
Artikelnummer. p-4526309
Click to view available options
Septum:
Rotes PTFE/weißes Silikon
Packungsgröße:
144 Stück
Artikelnummer. 11981533
Marke: Thermo Scientific™ C40154A
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ National-Verschlüsse mit vormontierten Septen sind in der einfach anwendbaren Kim-Snap- oder der standardmäßigen Aluminium-Ausführung erhältlich, um Ihren Applikationsbedürfnissen entgegen zu kommen.
Thermo Scientific™ National-Verschlüsse mit vormontierten Septen sind in der einfach anwendbaren Kim-Snap- oder der standardmäßigen Aluminium-Ausführung erhältlich, um Ihren Applikationsbedürfnissen entgegen zu kommen.
  • Kim-Snap™ Verschlüsse ermöglichen eine dichte Versiegelung ohne Crimper
  • National Scientific Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine sichere, auslaufsichere Versiegelung
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PTFE, Silikon
Septum Rotes PTFE/weißes Silikon
Verschlussgröße 13 mm