Learn More
Spectrum Labs™ VERSCHLUSS SPECTRA/POR PP 55M 55MM
Artikelnummer. 11485969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Packung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11485969 10/Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11485969 Lieferant Spectrum Labs™ Lieferanten-Nr. 142737
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00 CHF
    121.83 CHF / 10 Stück
    Sparen 18.17 CHF
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Polypropylen-Verschlüsse werden über den Schlauch gestülpt und bilden einen Sack, der eine auslaufsichere Dichtung gewährleistet. Reguläre Verschlüsse würden in Wasser schwimmen.
Auf diese Weise müssen die Dialyseschläuche nicht mehr verknotet werden, eine Praxis, die die Porosität einer Membran negativ beeinflussen kann. Da normale Verschlüsse leichter als Wasser sind, werden sie normalerweise gemeinsam mit einem Gewicht oder magnetischem Gewicht versehenen Verschlüssen verwendet. Befestigen Sie einen normalen Verschluss an der Oberseite des Dialyseschlauchs und einen mit einem Gewicht oder magnetischem Gewicht versehenen Verschluss an der Unterseite, damit es in der Vertikale schwebt. Nicht zur Verwendung mit Schläuchen mit Celluloseestermembran. Autoklavierbar.
Spezifikation
Material Polypropylen
Breite (metrisch) 55 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Beschreibung Standardverschluss für Dialyseschläuche
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 121 °C
Menge 10/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Unterstützt den Auftrieb und die vertikale Ausrichtung bei Auftragen auf das obere Schlauchende (nur bei Verwendung mit Standard-RC-Membran)