Learn More
Abnova™ Clostripain (Cl. Histolyticum)
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
#REF!
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme Activity |
| Name | Clostripain (Cl. Histolyticum) |
| Vorbereitungsmethode | Native protein chromatographically purified from Clostridium histolyticum |
| Menge | 1 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at 4°C. |
| Kennzeichnung | RUO |
| Gebräuchliche Bezeichnung | CLOSTRIPAIN |
| Assays | Clostripain Assay; Peptide mapping; Sequence analysis; Cell isolation; Hydrolysis/condensation of amide bonds; Peptide synthesis. |
| Biologische Aktivität | ≥50 units per mg dry weight. One Unit hydrolyzes one micromole of N-benzoyl-L-arginine ethyl ester per minute at 25°C, pH 7.6, in the presence of dithiothreitol. |
| Spezies | Clostridium species |
| Mehr anzeigen |