missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ (±)-Clopidogrel hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-4783661
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18045132

Marke: Tocris Bioscience™ 2490/10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Selective P2Y12 antagonist

Selective, high affinity P2Y12 receptor antagonist (pKi = 6.9 for hP2Y12 receptor). Inhibits ADP-induced platelet aggregation; potent antithrombotic agent. Requires bioactivation, unlike PSB 0739 .

Active Enantiomer also available.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 130209-90-4
Summenformel C16H17Cl2NO2S

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (±)-Clopidogrel hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 358.28
Reinheit >99%
Molekulargewicht 358.277
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt