Learn More
Tocris Bioscience™ (±)-Clopidogrel hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18045132
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18045132
Marke: Tocris Bioscience™ 2490/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Selective P2Y12 antagonist
Selective, high affinity P2Y12 receptor antagonist (pKi = 6.9 for hP2Y12 receptor). Inhibits ADP-induced platelet aggregation; potent antithrombotic agent. Requires bioactivation, unlike PSB 0739 .
Active Enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130209-90-4
Summenformel C16H17Cl2NO2S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-Clopidogrel hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 358.28
Reinheit >99%
Molekulargewicht 358.277