Learn More
Clomipramine hydrochloride, Thermo Scientific™
Potent, selective 5-HT uptake blocker
43.02 CHF - 133.75 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 17321-77-6 |
|---|---|
| Summenformel | C19H24Cl2N2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 351.315 |
| MDL-Nummer | MFCD00069234 |
| InChI-Schlüssel | WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | clomipramine hydrochloride, anafranil, clomipramine hcl, 3-3-chloro-10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepin-5-yl-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, anaphranil, 3-chloroimipramine hydrochloride, chloroimipramine monohydrochloride, chlorimipramine hydrochloride, unii-2lxw0l6gwj |
| PubChem CID | 68539 |
| ChEBI | CHEBI:3755 |
| IUPAC-Name | 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| SMILES | CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15424869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62485.03 |
1g |
43.02 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15434869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62485.06 |
5g |
133.75 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 17321-77-6 | |
| 351.315 | |
| WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N | |
| 68539 | |
| 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| C19H24Cl2N2 | |
| MFCD00069234 | |
| clomipramine hydrochloride, anafranil, clomipramine hcl, 3-3-chloro-10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepin-5-yl-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, anaphranil, 3-chloroimipramine hydrochloride, chloroimipramine monohydrochloride, chlorimipramine hydrochloride, unii-2lxw0l6gwj | |
| CHEBI:3755 | |
| CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl |
Spezifikation
| Clomipramine hydrochloride | |
| C19H24Cl2N2 | |
| 14,2387 | |
| WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N | |
| 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride | |
| 68539 | |
| 351.32 |
| 17321-77-6 | |
| MFCD00069234 | |
| clomipramine hydrochloride, anafranil, clomipramine hcl, 3-3-chloro-10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepin-5-yl-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, anaphranil, 3-chloroimipramine hydrochloride, chloroimipramine monohydrochloride, chlorimipramine hydrochloride, unii-2lxw0l6gwj | |
| CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl | |
| 351.315 | |
| CHEBI:3755 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H360-H302-H312-H332
May damage fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H360
missing translation for 'einecsNumber' : 241-344-3
missing translation for 'rtecsNumber' : HN9055000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Clomipramine hydrochloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Clomipramine hydrochloride