Learn More
Clomazon, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16666133 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 16666133
Marke: Honeywell Fluka R1686100MG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
  • Nach ISO 9001 hergestellt
  • Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
  • Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clomazone
CAS 81777-89-1
CAS Max. % ≤ 100%
Dichte 1.192 g/cm3 (20°C)
Flammpunkt 157°C
Beilstein 7480026
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 32.5°C to 34.2°C
Siedepunkt 281.7°C (1013 hPa)
Synonym 2-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-3-isoxazolidinone
Molekulargewicht (g/mol) 239.70 g/mol
Menge 100 mg
Güte Herbizide