Learn More
Clofibrat, TRC
Artikelnummer. 30364464
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364464 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364464 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC5869101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl clofibrate
CAS 637-07-0
Summenformel C12 H15 Cl O3
Menge 1 g
Synonym Propionic acid, 2-(p-chlorophenoxy)-2-methyl-, ethyl ester (6CI,8CI), 2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid ethyl ester, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid ethyl ester, AY 61123, Abitrate, Amotril, Anparton, Apolan, Arteriosan, Artevil, Ateculon, Ateriosan, Atheropront, Atromid S, Atromidin, Azionyl, Bioscleran, CPIB, Cartagyl, Claripex, Claripex CPIB, Clobren SF, Clofibrat, Clofibrate, Clofinit, ECPIB, EPIB, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionate, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl 2-(p-chlorophenoxy)-2-methylpropionate, Ethyl 2-(p-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl clofibrate, Ethyl p-chlorophenoxyisobutyrate, Ethyl α-(4-chlorophenoxy)-α-methylpropionate, Ethyl α-(4-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl α-(p-chlorophenoxy)-α-methylpropionate, Ethyl α-(p-chlorophenoxy)isobutyrate, Hyclorate, ICI 28257, Lipavil, Lipavlon, Lipomid, Liprinal, Miscleron, Misclerone, NSC 79389, Neo-Atromid, Normet, Normolipol, Recolip, Regelan, Serotinex, Sklerepmexe, Sklero-Tablinene, Sklerolip, Skleromexe, Ticlobran, Xyduril, p-Chlorophenoxyisobutyric acid ethyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name Ethyl-2-(4-chlorphenoxy)-2-methylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 242.7
Formelmasse 242.071