Learn More
Clofibrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17931866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17931866 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17931866 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1934.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Clofibrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl clofibrate
CAS 637-07-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl clofibrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H15 Cl O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Clofibrate, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionate, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methyl-propanoic acid ethyl ester, Propionic acid, 2-(p-chlorophenoxy)-2-methyl-, ethyl ester (6CI,8CI), 2-(4-Chlorophenoxy)isobutyric acid ethyl ester, 2-(p-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid ethyl ester, AY 61123, Abitrate, Amotril, Anparton, Apolan, Arteriosan, Artevil, Ateculon, Ateriosan, Atheropront, Atromid S, Atromidin, Azionyl, Bioscleran, CPIB, Cartagyl, Claripex, Claripex CPIB, Clobren SF, Clofibrat, Clofinit, ECPIB, EPIB, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl 2-(p-chlorophenoxy)-2-methylpropionate, Ethyl 2-(p-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl clofibrate, Ethyl p-chlorophenoxyisobutyrate, Hyclorate, ICI 28257, Lipavil, Lipavlon, Lipomid, Liprinal, Miscleron, Misclerone, NSC 79389, Neo-Atromid, Normet, Normolipol, Recolip, Regelan, Serotinex, Sklerepmexe, Sklero-Tablinene, Sklerolip, Skleromexe, Ticlobran, Xyduril, p-Chlorophenoxyisobutyric acid ethyl ester, Ethyl alpha-(4-chlorophenoxy)-alpha-methylpropionate, Ethyl alpha-(4-chlorophenoxy)isobutyrate, Ethyl alpha-(p-chlorophenoxy)-alpha-methylpropionate, Ethyl alpha-(p-chlorophenoxy)isobutyrate
InChI-Formel InChI=1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name Ethyl-2-(4-chlorphenoxy)-2-methylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 242.7
Menge 250 mg
Formelmasse 242,071 g/mol