Learn More
Clofedanol Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Clofedanol Hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H20ClNO.ClH/c1-19(2)13-12-17(20,14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-16(15)18;/h3-11,20H,12-13H2,1-2H3;1H |
| Formelmasse | 325.1 |
| Reinheit (%) | >95% |