Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clofazimin, 98 %
Artikelnummer. 15771779 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15771779 1 g 1 Gramm
15758817 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15771779 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 461760010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2030-63-9 | C27H22Cl2N4 | 473.4 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2030-63-9
Summenformel C27H22Cl2N4
Molekulargewicht (g/mol) 473.4
InChI-Schlüssel WDQPAMHFFCXSNU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794
ChEBI CHEBI:3749
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clofazimine
Schmelzpunkt 219°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene,slightly soluble in ether,acetone,ethyl acetate
Formelmasse 473.4
Reinheit (%) 98%