Learn More
CLOCK Rabbit, anti-Human, Clone: 1I23, Proteintech
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
140.25 CHF - 413.21 CHF
Spezifikation
Antigen | CLOCK |
---|---|
Klon | 1I23 |
Konzentration | 800 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Form | Liquid |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18065415
|
Proteintech
82829-1-RR-100UL |
100 μL |
413.21 CHF
100 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18065605
|
Proteintech
82829-1-RR-20UL |
20 μL |
140.25 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The CLOCK antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human CLOCK. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CLOCK antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
CLOCK | |
800 μg/mL | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
bHLHe8, CLOCK, clock homolog (mouse), hCLOCK, KAT13D, KIAA0334 | |
Primary |
1I23 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Rabbit | |
9575 | |
IgG | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |